Learn More
1,3-Dimetil-2-imidazolidinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10665822 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10665822 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10377840 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10665822 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 185930010
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 80-73-9 | C5H10N2O | 114.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80-73-9
Fórmula molecular C5H10N2O
Peso molecular (g/mol) 114.15
Número MDL MFCD00003188
Clave InChI CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea
PubChem CID 6661
Nombre IUPAC 1,3-dimetilimidazolidina-2-uno
SMILES CN1CCN(C)C1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 8.2°C
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 225.5°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4710 to 1.4730
Cantidad 1 kg
Fieser 11,202; 15,145
Índice Merck 15, 3273
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, ether,, methylene chloride, dmf, acetone, ketone and, chloroform
Viscosidad 1.944 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.