Learn More
1,3-Dimetil-2-imidazolidinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11408606 500 g 500 g
11488596 25 g 25 g
11498596 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16001.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 80-73-9 | C5H10N2O | 114.15 g/mol
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone is used as a high-boiling polar aprotic solvent. It is used as a substitute solvent for toxic hexamethylphosphoramide. It finds application in detergents, dyestuffs, electronic materials and in the manufacture of polymers. It is involved in the preparation of 1,2-bis(trimethylsilyl)benzene. Further, it is utilized as a solvent during alfa-regioselective prenylation of imines. In addition to this, it constitutes the mobile phase during size-exclusion chromatographic analysis of cellulose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,3-dimetil-2-imidazolidinona se utiliza como disolvente aprótico polar de alta ebullición. Se utiliza como disolvente sustituto de la hexametilfosforamida tóxica. Encuentra aplicación en detergentes, colorantes, materiales electrónicos y en la fabricación de polímeros. Participa en la preparación de 1,2-bis(trimetilsilil)benceno. Asimismo, se utiliza como disolvente durante la prenilación alfa-regioselectiva de iminas. Además de esto, constituye la fase móvil durante el análisis cromatográfico de exclusión de tamaño de la celulosa.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópica. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros de ácidos y haluros de fósforo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80-73-9
Fórmula molecular C5H10N2O
Peso molecular (g/mol) 114.15
Número MDL MFCD00003188
Clave InChI CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea
PubChem CID 6661
Nombre IUPAC 1,3-dimetilimidazolidina-2-uno
SMILES CN1CCN(C)C1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Punto de fusión 8°C
Densidad 1.058
Punto de ebullición 224°C to 226°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.472
Cantidad 500 g
Número UN UN2810
Beilstein 108808
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,3249
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.15
Porcentaje de pureza 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one