Learn More
1,3-Dimetil 2-[4-(metoxicarbonil)-2-nitrofenil]propanodioato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dimethyl 2-[4-(methoxycarbonyl)-2-nitrophenyl]propanedioate |
| CAS | 1160293-27-5 |
| Fórmula molecular | C13 H13 N O8 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Propanedioic acid, 2-[4-(methoxycarbonyl)-2-nitrophenyl]-, 1,3-dimethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13NO8/c1-20-11(15)7-4-5-8(9(6-7)14(18)19)10(12(16)21-2)13(17)22-3/h4-6,10H,1-3H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C(=O)OC)c1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-(4-metoxicarbonil-2-nitrofenil)propanodioato de dimetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 311.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.0641 |