Learn More
Ácido 1,3-dimetil-1H-tieno[2,3-c]pirazol-5-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10079141
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10079141 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10089141 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10507864 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10079141 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC22901CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 25252-46-4
Fórmula molecular C8H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 196.224
Clave InChI QRANSYHQSVJLHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylthieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl, 4fzj, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, unavailable-see asdi_catno 500021541, 5-carboxy-1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole, 1,3-dimethylthiopheno 3,2-d pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c-pyrazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2776541
Nombre IUPAC ácido 1,3-dimetiltieno[2,3-c]pirazol-5-carboxílico
SMILES CC1=NN(C2=C1C=C(S2)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dimethyl-1H-thieno[2, 3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.23
Porcentaje de pureza 95%