Learn More
Ácido 1,3-dimetil-1H-tieno[2,3-c]pirazol-5-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15416796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416796 250 mg 250 miligramos
15406796 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61817.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25252-46-4
Fórmula molecular C8H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 196.224
Número MDL MFCD00126746
Clave InChI QRANSYHQSVJLHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylthieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl, 4fzj, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carboxylicacid, unavailable-see asdi_catno 500021541, 5-carboxy-1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole, 1,3-dimethylthiopheno 3,2-d pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c-pyrazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2776541
Nombre IUPAC ácido 1,3-dimetiltieno[2,3-c]pirazol-5-carboxílico
SMILES CC1=NN(C2=C1C=C(S2)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Punto de fusión 260°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.23
Porcentaje de pureza 95%