Learn More
Cloruro de 1,3-dimetil-1H-tieno[2,3-c]pirazol-5-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2694755
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10416852 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10522862 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10416852 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC22902CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 388088-75-3
Fórmula molecular C8H7ClN2OS
Peso molecular (g/mol) 214.67
Número MDL MFCD03086153
Clave InChI BQOTYHLFKDBAGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonyl chloride, 1,3-dimethylthieno 2,3-c pyrazole-5-carbonyl chloride, 1,3-dimethyl-1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonylchloride, 1,3-dimethylthiopheno 3,2-d pyrazole-5-carbonyl chloride, 1h-thieno 2,3-c pyrazole-5-carbonylchloride, 1,3-dimethyl
PubChem CID 2776542
Nombre IUPAC cloruro de 1,3-dimetiltieno[2,3-c]pirazol-5-carbonilo
SMILES CN1N=C(C)C2=C1SC(=C2)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dimethyl-1H-thieno[2, 3-c]pyrazole-5-carbonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.68
Porcentaje de pureza 97%