Learn More
Ácido 1,3-dimetil-1H-pirazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15760879 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15760879 25 g 25 g
15750879 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15760879 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448630250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5744-56-9
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.14
Número MDL MFCD00159636
Clave InChI QRWZFUBHOQWUGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylicacid, pubchem7839, ksc269g2l, 1,3-dimethylpyrazol-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dmethyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl
PubChem CID 587721
Nombre IUPAC ácido 2,5-dimetilpirazol-3-carboxílico
SMILES CN1N=C(C)C=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Punto de fusión 209.0°C to 212.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 97%