Learn More
Ácido 1,3-dimetil-1H-pirazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15750879 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15750879 10 g 10 g
15760879 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15750879 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448630100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5744-56-9
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.14
Número MDL MFCD00159636
Clave InChI QRWZFUBHOQWUGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylicacid, pubchem7839, ksc269g2l, 1,3-dimethylpyrazol-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dmethyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl
PubChem CID 587721
Nombre IUPAC ácido 2,5-dimetilpirazol-3-carboxílico
SMILES CN1N=C(C)C=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Punto de fusión 209.0°C to 212.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 97%