Learn More
Ácido 1,3-dimetil-1H-pirazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10079211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10079211 1 g 1 g
10259884 5 g 5 g
11350567 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10079211 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12501DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 5744-56-9
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.14
Número MDL MFCD00159636
Clave InChI QRWZFUBHOQWUGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylic acid, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylicacid, pubchem7839, ksc269g2l, 1,3-dimethylpyrazol-5-carboxylic acid, pyrazole-5-carboxylic acid, 1,3-dmethyl, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 1,3-dimethyl
PubChem CID 587721
Nombre IUPAC ácido 2,5-dimetilpirazol-3-carboxílico
SMILES CN1N=C(C)C=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 97%