Learn More
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde, 90%, Acros Organics™
Código de producto. 15259806 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15259806 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15259806 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 452600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
CAS 25016-09-5
Espectro infrarrojo Authentic
Fórmula molecular C6H8N2O
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1,3-dimethylpyrazole-5-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-formyl-1h-pyrazole, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxaldehyde, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 2,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxaldehyde, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-1 h-pyrazole-5-carbaldehyde
Clave InChI JWYFGNVBKRJGTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN(C(=C1)C=O)C
Nombre IUPAC 2,5-dimetilpirazol-3-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 124.143
PubChem CID 2776362
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 90%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde, 90%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.