Learn More
1:3-Dimetil-1H-pirazol-5-carbotioamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10700354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10700354 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10641085 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10172924 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10700354 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12518DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
CAS 844891-03-8
Fórmula molecular C6H9N3S
Peso molecular (g/mol) 155.219
Clave InChI RVWYPAZKPYVUDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carbothioamide, 1h-pyrazole-5-carbothioamide,1,3-dimethyl, amino 1,3-dimethylpyrazol-5-yl methane-1-thione
PubChem CID 2795270
Nombre IUPAC 2,5-dimetilpirazol-3-carbotioamida
SMILES CC1=NN(C(=C1)C(=S)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbothioamide
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.22
Porcentaje de pureza 97%