Learn More
1,3-Dimetil-1H-pirazol-5-carbaldehído, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10680903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10680903 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10485502 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10680903 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12504DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 25016-09-5
Fórmula molecular C6H8N2O
Peso molecular (g/mol) 124.143
Número MDL MFCD02681907
Clave InChI JWYFGNVBKRJGTN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776362
Nombre IUPAC 2,5-dimetilpirazol-3-carbaldehído
SMILES CC1=NN(C(=C1)C=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carbaldehyde, 1,3-dimethylpyrazole-5-carbaldehyde, 1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-formyl-1h-pyrazole, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-carbaldehyde, 1,3-dimethylpyrazole-5-carboxaldehyde, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-carboxaldehyde, 2,5-dimethyl-3-pyrazolecarboxaldehyde, 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-carbaldehyde, 1,3-dimethyl-1 h-pyrazole-5-carbaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 90%