Learn More
Cloruro de 1,3-dimetil-1H-pirazol-4-sulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride |
| CAS | 89501-93-9 |
| Fórmula molecular | C5H7N2O2SCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7ClN2O2S/c1-4-5(11(6,9)10)3-8(2)7-4/h3H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1nn(C)cc1S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 1,3-dimetilpirazol-4-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 194.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.9917 |