Learn More
1,3-Dimetil-1H-pirazol-4-carboxílico, TRC
Código de producto. 30382411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382411 250 mg
30372069 500 mg
30387957 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD479318250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78703-53-4
Fórmula molecular C6H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 140.14
SMILES Cc1nn(C)cc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O2/c1-4-5(6(9)10)3-8(2)7-4/h3H,1-2H3,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0586