Learn More
Éster de pinacol de ácido 1,3-dimetil-1h-pirazol-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10235324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10235324 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10235324 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00075DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 1046832-21-6
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H19BN2O2
Número MDL MFCD09864190
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid,pinacol ester, 1,3-dimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1,3-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1,3-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 2-1,3-dimethylpyrazol-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyrazole, 1h-pyrazole, 1,3-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem23961
Clave InChI FBNAMBTYMSWTIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(N=C2C)C
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)pirazol
Peso molecular (g/mol) 222.095
PubChem CID 42647316
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.09
Porcentaje de pureza 97%