Learn More
(1,3-Dimetil-1H-pirazol-5-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (1, 3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol |
| CAS | 57012-20-1 |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C6H10N2O |
| Número MDL | MFCD02682037 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,3-dimethyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 1,3-dimethyl-1h-pyrazole-5-yl methanol, 1h-pyrazole-5-methanol, 1,3-dimethyl, 2,5-dimethylpyrazol-3-yl methanol, 2,5-dimethyl-2h-pyrazol-3-yl-methanol, 1h-pyrazole-5-methanol,1,3-dimethyl, 1,3-dimethylpyrazol-5-yl methan-1-ol, pubchem23626, 2,5-dimethyl-3-pyrazolyl methanol, 2,5-dimethyl-2h-pyrazole-3-yl methanol |
| Show More |