Learn More
1,3-dimetoxibenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dimethoxybenzene |
| CAS | 151-10-0 |
| Fórmula molecular | C8 H10 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,3-Dimethoxybenzene, Benzene, m-dimethoxy- (8CI), 1,3-Dimethoxybenzene, 3-Methoxyanisole, 3-Methoxyphenyl methyl ether, NSC 8699, Resorcinol dimethyl ether, m-Dimethoxybenzene, m-Methoxyanisole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cccc(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-dimetoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 138.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.0681 |