Learn More
1,3-dimetoxibenceno, TRC
Código de producto. 30378961
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378961 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30378961 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD52563810G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethoxybenzene
CAS 151-10-0
Fórmula molecular C8 H10 O2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,3-Dimethoxybenzene, Benzene, m-dimethoxy- (8CI), 1,3-Dimethoxybenzene, 3-Methoxyanisole, 3-Methoxyphenyl methyl ether, NSC 8699, Resorcinol dimethyl ether, m-Dimethoxybenzene, m-Methoxyanisole
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1cccc(OC)c1
Nombre IUPAC 1,3-dimetoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 138.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0681