Learn More
1,3-dimetoxibenceno, Mikromol™
Código de producto. 30049567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049567 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049567 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0066.07
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,3-dimetoxibenceno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethoxybenzene
CAS 151-10-0
Nombres de analitos o componentes 1,3-Dimethoxybenzene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H10 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1,3-Dimethoxybenzene, Benzene, m-dimethoxy- (8CI), 3-Methoxyanisole, 3-Methoxyphenyl methyl ether, NSC 8699, Resorcinol dimethyl ether, m-Dimethoxybenzene, m-Methoxyanisole
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1cccc(OC)c1
Nombre IUPAC 1,3-dimetoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 138.16
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 138,0681 g/mol