Learn More
1,3-dimetoxibenceno-d10, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dimethoxybenzene D10 |
| CAS | 340257-57-0 |
| Fórmula molecular | C8 D10 O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzene-1,2,3,5-d4, 4,6-di(methoxy-d3)- (9 CI), 1,3-Dimethoxybenzene D10, 1,3-Dimethoxybenzene-d10, 3-Methoxyanisole-d10, 3-(Methoxy-d3)phenyl-2,4,5,6-d4 methyl-d3 ether, Resorcinol-d4 di(methyl-d3) ether, m-Dimethoxybenzene-d10, m-Methoxyanisole-d10 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(OC([2 H])([2 H])[2 H])c([2 H])c(OC([2 H])([2 H])[2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,5-tetradeuterio-4,6-bis(trideuteriometoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 148.225 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.131 g/mol |
| Mostrar más |