Learn More
1,3-Dimetoxibenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11415373 100 g 100 g
11425373 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415373 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13380.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 151-10-0 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
1,3-Dimethoxybenzene is used for the preparation of oxathiane spiroketal donors. It is also used for the formation of pi- and O-ylidic complexes with dichlorocarbene. Further, it acts as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-dimetoxibenceno se utiliza en la preparación de los donantes espiroacetales de oxatiano. También se utiliza para la formación de complejos pi- y O-ilídicos con diclorocarbeno. Además, actúa como un agente aromatizante.
Solubilidad
Miscible con tolueno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 151-10-0
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.17
Número MDL MFCD00008384
Clave InChI DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-dimethoxybenzene, resorcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy, 3-methoxyanisole, benzene, m-dimethoxy, dimethyl resorcinol, m-methoxyanisole, dimethylresorcinol, methoxyanisole, m, dimethylether resorcinolu
PubChem CID 9025
Nombre IUPAC 1,3-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(OC)=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimethoxybenzene
Punto de fusión -52°C
Densidad 1.065
Punto de ebullición 217°C to 218°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.525
Cantidad 100 g
Beilstein 878582
Información de solubilidad Miscible with toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 98%