Learn More
1,3-dimetoxibenceno-2,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dimethoxybenzene-2,4,5,6-D4 |
| CAS | 362049-44-3 |
| Fórmula molecular | C8 D4 H6 O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzene-1,2,3,5-d4, 4,6-dimethoxy- (9 CI), 1,3-Dimethoxybenzene-2,4,5,6-D4, 1,3-Dimethoxybenzene-d4, 3-Methoxyanisole-d4, 3-Methoxyphenyl-d4 methyl ether, Resorcinol-d4 dimethyl ether, m-Dimethoxybenzene-d4, m-Methoxyanisole-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(OC)c([2 H])c(OC)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,5-tetradeuterio-4,6-dimetoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 142.188 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.093 g/mol |
| Mostrar más |