Learn More
1,3-dimetoxi-d6-benceno, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dimethoxybenzene-D6 (dimethoxy-D6) |
| CAS | 16469-85-5 |
| Fórmula molecular | C8 D6 H4 O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Benzene, 1,3-di(methoxy-d3)- (9 CI), Benzene, m-di(methoxy-d3)- (8 CI), 1,3-Dimethoxybenzene-D6 (dimethoxy-D6), 1,3-Dimethoxybenzene-d6, 3-Methoxyanisole-d6, 3-(Methoxy-d3)phenyl methyl-d3 ether, Resorcinol di(methyl-d3) ether, m-Dimethoxybenzene-d6, m-Methoxyanisole-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H10O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cccc(OC([2 H])([2 H])[2 H])c1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-bis(trideuteriometoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 144.201 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.106 g/mol |
| Mostrar más |