Learn More
1,3-dimetoxi-5-(1-pentadecen-1-il)-benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dimethoxy-5-(1-pentadecen-1-yl)-benzene |
| CAS | 855243-04-8 |
| Fórmula molecular | C23H38O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21-18-22(24-2)20-23(19-21)25-3/h16-20H,4-15H2,1-3H3/b17-16+ |
| SMILES | COC1=CC(OC)=CC(/C=C/CCCCCCCCCCCCC)=C1 |
| Nombre IUPAC | (E)-1,3-dimetoxi-5-(pentadec-1-en-1-il)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 346.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 346.29 |