Learn More
Cloruro de 1,3-dimesitilimidazolio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411820 1 g 1 g
11421820 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11411820 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27535.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141556-45-8 | C21H25ClN2 | 340.90 g/mol
Used as a phosphine-free ligand in various metal-catalyzed coupling reactions, often with advantageous results in difficult cases. For use in the Pd-catalyzed cross-coupling of aryl Grignards with aryl chlorides (Kumada reaction). Many examples have been recorded of the use of NHC ligands in the Suzuki coupling reaction, for examples utilizing 1,3-dimesitylimidazol-2-ylidene, in the coupling of arylboronic acids with relatively unreactive aryl chlorides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como ligando sin fosfina en varias reacciones de acoplamiento catalizadas por metal, a menudo con resultados ventajosos en casos difíciles. Para su uso en el acoplamiento cruzado catalizado por Pd de los Grignards de arilo con cloruros de arilo (reacción de Kumada). Se han registrado muchos ejemplos del uso de ligandos NHC en la reacción de acoplamiento de Suzuki; por ejemplo, utilizando 1,3-dimesitilimidazol-2-ilideno, en el acoplamiento de ácidos arilborónicos con cloruros de arilo relativamente no reactivos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141556-45-8
Fórmula molecular C21H25ClN2
Peso molecular (g/mol) 340.90
Número MDL MFCD02684541
Clave InChI OTOSIXGMLYKKOW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazolium chloride, 1,3-dimesityl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-dimesitylimidazolium chloride, 1,3-bis mesityl imidazolium chloride, imes.hcl, 1,3-bis 2,4,6-trimethylphenyl imidazoliumchloride, 1,3-2,4,6-trimethylphenyl imidazolium chloride, 1,3-bis-2,4,6-trimethylphenyl-1h-imidazolium chloride, 1,3-bis-2,4,6-trimethyl-phenyl-3h-imidazol-1-ium chloride, 1,3-dihydro-1,3-dimesityl-2h-imidazol-2-ylidene monohydrochloride
PubChem CID 2734211
Nombre IUPAC 1,3-bis(2,4,6-trimetilfenil)imidazol-1-io; cloruro
SMILES [Cl-].CC1=CC(C)=C(N2C=C[N+](=C2)C2=C(C)C=C(C)C=C2C)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dimesitylimidazolium chloride
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.89
Porcentaje de pureza 96%