Learn More
1,3-dilinoleoil-2-cloropropanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dilinoleoyl-2-chloropropanediol |
| CAS | 1432592-04-5 |
| Fórmula molecular | C39H67ClO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic Acid 1,1'-(2-Chloro-1,3-propanediyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H67ClO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11-14,17-20,37H,3-10,15-16,21-36H2,1-2H3/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18- |
| SMILES | CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(Cl)COC(=O)CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC |
| Nombre IUPAC | [2-cloro-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoil]oxipropil] (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato |
| Peso molecular (g/mol) | 635.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 634.4728 |