Learn More
1,3-diisopropilurea, TRC
Código de producto. 30372972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30372972 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30372972 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD459850250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diisopropylurea
CAS 4128-37-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H16 N2 O
Cantidad 250 mg
Sinónimo Diptocarpamidine, N,N'-Bis(1-methylethyl)urea, N,N'-Diisopropylurea, NSC 112719
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16N2O/c1-5(2)8-7(10)9-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H2,8,9,10)
SMILES CC(C)NC(=O)NC(C)C
Nombre IUPAC 1,3-di(propan-2-il)urea
Peso molecular (g/mol) 144.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.1263
Porcentaje de pureza >95