Learn More
Cloruro de 1,3-diisopropilimidazolio, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342999
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11342999 1 g 1 g
11352999 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11342999 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H27798.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 139143-09-2 | C9H17ClN2 | 188.70 g/mol
Ligand for ruthenium-catalyzed greener amide bond formation by dehydrogenative coupling of amines and alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Ligando para la formación de enlaces amida más ecológicos catalizados con rutenio mediante acoplamiento deshidrogenativo de aminas y alcoholes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 139143-09-2
Fórmula molecular C9H17ClN2
Peso molecular (g/mol) 188.70
Número MDL MFCD03840577
Clave InChI DOFXKPAOJLLPII-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1,3-diisopropylimidazolium chloride, 1,3-di-i-propylimidazolium chloride, 1,3-diisopropyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-diisopropylimidazol-1-ium chloride, diic, acmc-20ap45, n,n'-isopropyl imidazolium chloride, 1h-imidazolium,1,3-bis 1-methylethyl-, chloride 1:1, n,n inverted exclamation marka-isopropyl imidazolium chloride
PubChem CID 11229242
Nombre IUPAC 1,3-di(propan-2-il)imidazol-1-io; cloruro
SMILES [Cl-].CC(C)N1C=C[N+](=C1)C(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,3-Diisopropylimidazolium chloride
Punto de fusión 182°C to 186°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.69
Porcentaje de pureza ≥97%