Learn More
1,3-Diisopropylimidazolium chloride, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10413355 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10413355 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10413355 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 382430010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Diisopropylimidazolium chloride
CAS 139143-09-2
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H17ClN2
Número MDL MFCD03840577
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,3-diisopropylimidazolium chloride, 1,3-di-i-propylimidazolium chloride, 1,3-diisopropyl-1h-imidazol-3-ium chloride, 1,3-diisopropylimidazol-1-ium chloride, diic, acmc-20ap45, n,n'-isopropyl imidazolium chloride, 1h-imidazolium,1,3-bis 1-methylethyl-, chloride 1:1, n,n inverted exclamation marka-isopropyl imidazolium chloride
Clave InChI DOFXKPAOJLLPII-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CC(C)N1C=C[N+](=C1)C(C)C
Nombre IUPAC 1,3-bis(propan-2-yl)-1H-imidazol-3-ium chloride
Peso molecular (g/mol) 188.70
PubChem CID 11229242
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.7
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystalline Powder