Learn More
1,3-Diisopropilbenceno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11476756 250 g 250 g
11466756 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11476756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23904.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.93€
    55.65€ / 250 g
    Ahorro 12.28€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99-62-7 | C12H18 | 162.276 g/mol
1,3-Diisopropylbenzene was used in the synthesis of benzene-1,3,5-triphosphonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-diisopropilbenceno se utilizaba en la síntesis de ácido benceno-1,3,5-trifosfónico.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 4,33 mg/l a 25 °C.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-62-7
Fórmula molecular C12H18
Peso molecular (g/mol) 162.276
Número MDL MFCD00008889
Clave InChI UNEATYXSUBPPKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-diisopropylbenzene, m-diisopropylbenzene, benzene, 1,3-bis 1-methylethyl, benzene, m-diisopropyl, m-diisopropylbenzol, 1,3-bis 1-methylethyl benzene, 3-isopropylcumene, unii-482vxw192e, meta-diisopropylbenzene, chembl31352
PubChem CID 7450
Nombre IUPAC 1,3-di(propan-2-il)benceno
SMILES CC(C)C1=CC(=CC=C1)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diisopropylbenzene
Punto de fusión -63°C
Densidad 0.856
Punto de ebullición 204°C
Temperatura de inflamación 76°C (170°F)
Índice de refracción 1.489
Cantidad 250 g
Beilstein 1905828
Información de solubilidad Soluble in water 4.33mg/L at 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.27
Porcentaje de pureza 96%