Learn More
1,3-Diisopropenilbenceno, TRC
Código de producto. 30007537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007537 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30007537 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD6791405ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diisopropenylbenzene
CAS 3748-13-8
Fórmula molecular C12H14
Cantidad 5 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14/c1-9(2)11-6-5-7-12(8-11)10(3)4/h5-8H,1,3H2,2,4H3
SMILES C=C(C)C1=CC(=CC=C1)C(=C)C
Nombre IUPAC 1,3-diisopropenilbenceno
Peso molecular (g/mol) 158.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1096