Learn More
1,3-diyodopropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Diiodopropane |
| CAS | 627-31-6 |
| Fórmula molecular | C3H6I2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | NSC 35647, Trimethylene Diiodide, alpha,ω-Diiodopropane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6I2/c4-2-1-3-5/h1-3H2 |
| SMILES | ICCCI |
| Nombre IUPAC | 1,3-diyodopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 295.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.8559 |