Learn More
1,3-Diyodopropano, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10226990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10226990 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
15740839 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10226990 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218600250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 627-31-6 | C3H6I2 | 295.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-31-6
Fórmula molecular C3H6I2
Peso molecular (g/mol) 295.88
Número MDL MFCD00001097
Clave InChI AAAXMNYUNVCMCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylene diiodide, propane, 1,3-diiodo, trimethylene iodide, propane,3-diiodo, pubchem3858, 1,3-bis iodanyl propane, acmc-1av5p, 4-01-00-00228 beilstein handbook reference, 1,3-diiodopropane, contains copper as stabilizer
PubChem CID 12314
Nombre IUPAC 1,3-diyodopropano
SMILES C(CI)CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diiodopropane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Rosa a amarillo
Densidad 2.5760g/mL
Punto de ebullición 111.0°C to 113.0°C (31.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal I(CH2)3I
Índice de refracción 1.6405 to 1.6425
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, 115
Gravedad específica 2.576
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water.
Estabilizante copper
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.88
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Diiodopropane, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.