Learn More
1,3-Diyodopropano, + 98 %, estabalizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1,3-Diiodopropane is used as a reagent for organic synthesis. 1, 3-Diiodopropane is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1,3-diyodopropano se utiliza como reactivo para la síntesis orgánica. El 1, 3-diyodopropano es un intermedio orgánico importante. Puede usarse en campos agroquímicos, farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Estable, pero sensible a la luz - almacenar en la oscuridad. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Diiodopropane |
| Nombre de nota | Stabilized with copper |
| Punto de fusión | -20°C |
| Densidad | 2.565 |
| Punto de ebullición | 224°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.6415 |
| Cantidad | 250 g |
| Beilstein | 1731117 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 1,3-Diiodopropane
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Diiodopropane