Learn More
1,3-Diyodopropano, + 98 %, estabalizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483314 50 g 50 g
11493314 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483314 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10616.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 627-31-6 | C3H6I2 | 295.89 g/mol
1,3-Diiodopropane is used as a reagent for organic synthesis. 1, 3-Diiodopropane is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3-diyodopropano se utiliza como reactivo para la síntesis orgánica. El 1, 3-diyodopropano es un intermedio orgánico importante. Puede usarse en campos agroquímicos, farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Estable, pero sensible a la luz - almacenar en la oscuridad. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-31-6
Fórmula molecular C3H6I2
Peso molecular (g/mol) 295.89
Número MDL MFCD00001097
Clave InChI AAAXMNYUNVCMCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylene diiodide, propane, 1,3-diiodo, trimethylene iodide, propane,3-diiodo, pubchem3858, 1,3-bis iodanyl propane, acmc-1av5p, 4-01-00-00228 beilstein handbook reference, 1,3-diiodopropane, contains copper as stabilizer
PubChem CID 12314
Nombre IUPAC 1,3-diyodopropano
SMILES C(CI)CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diiodopropane
Nombre de nota Stabilized with copper
Punto de fusión -20°C
Densidad 2.565
Punto de ebullición 224°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.6415
Cantidad 50 g
Beilstein 1731117
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.89
Porcentaje de pureza ≥98%