Learn More
1,3-diyodobenceno, TRC
Código de producto. 30382124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382124 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30382124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45571010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diiodobenzene
CAS 626-00-6
Fórmula molecular C6H4I2
Cantidad 10 g
Sinónimo m-Diiodobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4I2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
SMILES IC1=CC=CC(I)=C1
Nombre IUPAC 1,3-diiodobenzeno
Peso molecular (g/mol) 329.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.84