Learn More
1,3-diyodobenceno, TRC
Código de producto. 30379116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379116 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30379116 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4557105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diiodobenzene
CAS 626-00-6
Fórmula molecular C6H4I2
Cantidad 5 g
Sinónimo m-Diiodobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4I2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
SMILES IC1=CC=CC(I)=C1
Nombre IUPAC 1,3-diiodobenzeno
Peso molecular (g/mol) 329.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.84
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.