Learn More
1,3-diyodobenceno, TRC
Código de producto. 30385673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Unit Size:
25 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30385673 25 g 25 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30385673 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD45571025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,3-Diiodobenzene
CAS 626-00-6
Fórmula molecular C6H4I2
Cantidad 25 g
Sinónimo m-Diiodobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4I2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
SMILES IC1=CC=CC(I)=C1
Nombre IUPAC 1,3-diiodobenzeno
Peso molecular (g/mol) 329.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.84