Learn More
1,3-Diyodobenceno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398406 5 g 5 g
11308416 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398406 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17445.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 626-00-6 | C6H4I2 | 329.907 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en metanol caliente.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-00-6
Fórmula molecular C6H4I2
Peso molecular (g/mol) 329.907
Número MDL MFCD00041731
Clave InChI SFPQFQUXAJOWNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-diiodobenzene, benzene, 1,3-diiodo, benzene, m-diiodo, pubchem3833, 1,3-di iodo benzene, 1,3-diiodobenzene, acmc-1b21u, ksc358c5j, 1,3-diiodo-benzen;benzene, 1,3-diiodo-;benzene, m-diiodo-;benzene,1,3-diiodo-;benzene,m-diiodo
PubChem CID 12270
Nombre IUPAC 1,3-diiodobenzeno
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diiodobenzene
Punto de fusión 35°C to 37°C
Densidad 2.47
Punto de ebullición 285°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1904540
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in hot methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.91
Porcentaje de pureza ≥98%