Learn More
1,3-Diiminoisoindolina, TRC
Código de producto. 30376489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30376489 2.5 g 2.50 g
30377678 500 mg -
30387547 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376489 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4551982.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3468-11-9
Fórmula molecular C8H7N3
Peso molecular (g/mol) 145.17
SMILES N=C1NC(=N)c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Diiminoisoindoline
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7N3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H,(H3,9,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.064