Learn More
1,3-Dihidroxinaftaleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10573331 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10573331 1 g Frasco de vidrio 1 g
10498710 5 g Frasco de vidrio 5 g
11984671 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10573331 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163340010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 132-86-5 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132-86-5
Fórmula molecular C10H8O2
Peso molecular (g/mol) 160.17
Clave InChI XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-naphthalenediol, 1,3-dihydroxynaphthalene, naphthoresorcinol, naphthoresoucinol, 3-hydroxybenzocyclohexadien-1-one, naphthoresorcin, ccris 7896, unii-5x457yew8y, acmc-1bvwb, naphthalenediol-1,3
PubChem CID 8601
Nombre IUPAC naftaleno-1,3-diol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3-Dihydroxynaphthalene
Punto de fusión 123.0°C to 126.0°C
Color De marrón a naranja-rosa
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H6(OH)2
Cantidad 1 g
Beilstein 06,978
Índice Merck 15,6481
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in ethanol an diethyl ether,slightly soluble in acetone,benzene and ligroin
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino