Learn More
1,3-Dihidroxinaftaleno, 98 %
Código de producto. 11433338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433338 5 g 5 g
11423338 1 g 1 g
11443338 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17739.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 132-86-5 | C10H8O2 | 160,172 g/mol
Se utiliza en la prueba de naftoresorcinol para ácidos urónicos de Tollens y Rorive, se puede extraer un color azul con etanol después de calentar los ácidos urónicos con naftoresorcinol en ácido clorhídrico. También se emplea como reactivo en varias pruebas médicas. También se puede utilizar como reactivo de prueba puntual para glicerato.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Se utiliza en la prueba de naftoresorcinol para ácidos urónicos de Tollens y Rorive. Se puede extraer un color azul con etanol después de calentar los ácidos urónicos con naftoresorcinol en ácido clorhídrico. También se emplea como reactivo en varias pruebas médicas. También se puede utilizar como reactivo en pruebas de detección de glicerato.
Solubilidad
Soluble en etanol (50 mg/ml) y agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132-86-5
Fórmula molecular C10H8O2
Número MDL MFCD00003965
Clave InChI XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-naphthalenediol, 1,3-dihydroxynaphthalene, naphthoresorcinol, naphthoresoucinol, 3-hydroxybenzocyclohexadien-1-one, naphthoresorcin, ccris 7896, unii-5x457yew8y, acmc-1bvwb, naphthalenediol-1,3
PubChem CID 8601
Nombre IUPAC naftaleno-1,3-diol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dihydroxynaphthalene
Punto de fusión 123°C to 126°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2044002
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,6396
Información de solubilidad Soluble in ethanol (50mg/ml),and water.
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2O)O
Peso molecular (g/mol) 160.172
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3-Naphthalenedio
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Naphthalenediol
RU– Solo para uso en investigación