Learn More
1,3-Dihidroxinaftaleno, 98 %
Código de producto. 11423338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423338 1 g 1 g
11433338 5 g 5 g
11443338 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17739.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 132-86-5 | C10H8O2 | 160,172 g/mol
Se utiliza en la prueba de naftoresorcinol para ácidos urónicos de Tollens y Rorive, se puede extraer un color azul con etanol después de calentar los ácidos urónicos con naftoresorcinol en ácido clorhídrico. También se emplea como reactivo en varias pruebas médicas. También se puede utilizar como reactivo de prueba puntual para glicerato.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Se utiliza en la prueba de naftoresorcinol para ácidos urónicos de Tollens y Rorive. Se puede extraer un color azul con etanol después de calentar los ácidos urónicos con naftoresorcinol en ácido clorhídrico. También se emplea como reactivo en varias pruebas médicas. También se puede utilizar como reactivo en pruebas de detección de glicerato.
Solubilidad
Soluble en etanol (50 mg/ml) y agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132-86-5
Fórmula molecular C10H8O2
Número MDL MFCD00003965
Clave InChI XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3-naphthalenediol, 1,3-dihydroxynaphthalene, naphthoresorcinol, naphthoresoucinol, 3-hydroxybenzocyclohexadien-1-one, naphthoresorcin, ccris 7896, unii-5x457yew8y, acmc-1bvwb, naphthalenediol-1,3
PubChem CID 8601
Nombre IUPAC naftaleno-1,3-diol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dihydroxynaphthalene
Punto de fusión 123°C to 126°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2044002
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,6396
Información de solubilidad Soluble in ethanol (50mg/ml),and water.
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2O)O
Peso molecular (g/mol) 160.172
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación