Learn More
1,3-dihidroxibenceno (resorcinol), Mikromol™
Código de producto. 18013960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18013960 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18013960 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0294.010250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,3-dihidroxibenceno (resorcinol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Resorcinol (1,3-Benzenediol)
CAS 108-46-3
Nombres de analitos o componentes Resorcinol (1,3-Benzenediol)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H6 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Fluorescein Sodium Imp. A (EP), Fluorescein Imp. A (EP), Hexylresorcinol Imp. B (EP), Hymecromone Imp. A (EP), Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol, Resorcinol (8CI), 1,3-Phenylenediol, 3-Hydroxyphenol, C.I. 76505, C.I. Developer 4, C.I. Oxidation Base 31, Developer O, Developer R, Developer RS, Durafur Developer G, Fouramine RS, Fourrine 79, Fourrine EW, NSC 1571, Nako TGG, Pelagol Grey RS, Pelagol RS, RS 11H, RS 11L, Redimix 401RAP60, Reso, Resorcin, Resorcinol 80, Rezorsine, Rodol RS, m-Benzenediol, m-Dihydroxybenzene, m-Hydroquinone, m-Hydroxyphenol, m-Phenylenediol, m-Resorcinol, Fluorescein Sodium Impurity A, Hexylresorcinol Impurity B, Hymecromone Impurity A, Fluorescein Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
SMILES Oc1cccc(O)c1
Nombre IUPAC benceno-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 110.11
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 110,0368 g/mol