Learn More
Dímero de 1,3-dihidroxiacetona, Thermo Scientific™
Código de producto. 15493339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493339 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15493339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60592.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.13€
    28.65€ / 5 g
    Ahorro 8.48€
    22% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El dímero de 1,3-dihidroxiacetona se utiliza principalmente como ingrediente en productos de bronceado sin rayos solares. Es un tinte para la piel impermeable que se utiliza para oscurecer la luz o las áreas no pigmentadas de la piel afectadas por el vitíligo, cicatrices u otras causas.
Solubilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dihydroxyacetone dimer
Punto de fusión 75°C to 80°C
CAS 62147-49-3
Color Blanco
Cantidad 5 g
Forma física Polvo
Fórmula molecular C3H6O3
Número MDL MFCD00051019
Índice Merck 14,3182
Sinónimo 1,3-dihydroxyacetone dimer, 1,3-dihydroxypropan-2-one dimer, 2,5-bis hydroxymethyl-1,4-dioxane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol, dihydroxyacetone dimer, 2,5-dihydroxydioxane-2,5-dimethanol, 1,4-dioxane-2,5-dimethanol, 2,5-dihydroxy, acmc-20aoav, pubchem4073
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol,and water.
Clave InChI RXKJFZQQPQGTFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC(=O)CO
Nombre IUPAC 2,5-bis(Hidroximetil)-1,4-dioxano-2,5-diol
Peso molecular (g/mol) 90.08
PubChem CID 4180364
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16