Learn More
Éster metílico del ácido 1,3-dihidro-N-nitro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-carboximidotioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dihydro-N-nitro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-carboximidothioic acid Methyl Ester |
| CAS | 138149-96-9 |
| Fórmula molecular | C10H7N3O4S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7N3O4S/c1-18-10(11-13(16)17)12-8(14)6-4-2-3-5-7(6)9(12)15/h2-5H,1H3 |
| SMILES | O=C1C=2C=CC=CC2C(=O)N1C(=NN(=O)=O)SC |
| Nombre IUPAC | N-nitro-1,3-dioxoisoindolina-2-carbimidotioato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 265.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.02 |