Learn More
1,3-dihidro-7,8-dimetoxi-2H-3-benzazepin-2-ona, Mikromol™
Código de producto. 30051492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051492 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051492 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3982.100025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,3-dihidro-7,8-dimetoxi-2H-3-benzazepin-2-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 7,8-Dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one
CAS 73942-87-7
Nombres de analitos o componentes 7,8-Dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H13 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2H-3-Benzazepin-2-one, 1,3-dihydro-7,8-dimethoxy-, 1,3-Dihydro-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one, 7,8-Dimethoxy-1,2-dihydro-3H-3-benzazepin-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO3/c1-15-10-5-8-3-4-13-12(14)7-9(8)6-11(10)16-2/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,13,14)
SMILES COc1cc2CC(=O)NC=Cc2cc1OC
Nombre IUPAC 7,8-dimetoxi-1,3-dihidro-3-benzazepin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 219.24
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.0895 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.