Learn More
1,3-Dihidro-6-(4-metoxifenil)-1-metil-2H-imidazo[4,5-b]piridin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3-Dihydro-6-(4-methoxyphenyl)-1-methyl-2H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one |
| CAS | 1797883-57-8 |
| Fórmula molecular | C14H13N3O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13N3O2/c1-17-12-7-10(8-15-13(12)16-14(17)18)9-3-5-11(19-2)6-4-9/h3-8H,1-2H3,(H,15,16,18) |
| SMILES | COc1ccc(cc1)c2cnc3NC(=O)N(C)c3c2 |
| Nombre IUPAC | 6-(4-metoxifenil)-1-metil-3H-imidazo[4,5-b]piridin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 255.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.1008 |