Learn More
1,3-dihidro-2H-indol-2-ona, Mikromol™
Descripción
1,3-Dihidro-2H-indol-2-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Indolinone |
| CAS | 59-48-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Indolinone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H7 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Diclofenac Sodium Imp. E (EP), Diclofenac Imp. E (EP), 1,3-Dihydro-2H-indol-2-one, 2-Indolinone (7CI,8CI), Oxindole (6CI), 1,3-Dihydroindol-2-one, 2-Indolone, 2-Oxindole, 2-Oxo-2,3-dihydroindole, 2-Oxoindole, 2-Oxoindoline, Indol-2(3H)-one, Indoline-2-one, NSC 274863, Oxindol, Diclofenac Sodium Impurity E, Diclofenac Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10) |
| SMILES | O=C1Cc2ccccc2N1 |
| Nombre IUPAC | 1,3-dihidroindol-2-ona |
| Mostrar más |