Learn More
1,3-Dihidro-2H-indol-2-ona, LoGiCal
Código de producto. 30461979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461979 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461979 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0006.02
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Indolinone
CAS 59-48-3
Nombres de analitos o componentes 2-Indolinone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H7 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Diclofenac Sodium Imp. E (EP), Diclofenac Imp. E (EP), 1,3-Dihydro-2H-indol-2-one, 2-Indolinone (7CI,8CI), Oxindole (6CI), 1,3-Dihydroindol-2-one, 2-Indolone, 2-Oxindole, 2-Oxo-2,3-dihydroindole, 2-Oxoindole, 2-Oxoindoline, Indol-2(3H)-one, Indoline-2-one, NSC 274863, Oxindol, Diclofenac Sodium Impurity E, Diclofenac Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
Tipo de solución Neat
SMILES O=C1Cc2ccccc2N1
Nombre IUPAC 1,3-dihidroindol-2-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 133.15
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0528 g/mol